Salzsäure 37% (w/w) in Wasser , 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
339253-100ML 339253-500ML
339253-100MLEA 92.49 CHF
339253-100ML 339253-500ML
Salzsäure 37% (w/w) in Wasser , 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 42 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Assay 36.5 - 38.0 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.5 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.5 ppm
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppm
Tin (Sn) Max. 0.5 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.5 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppm
Vanadium (V) Max. 0.5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.5 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppm