Salzsäure 37% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
258148-4L 258148-4X4L 258148-500ML 258148-6X500ML
258148-4LEA 248.23 CHF
258148-4L 258148-4X4L 258148-500ML 258148-6X500ML
Salzsäure 37% ACS, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 42 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10