Kaliumthiocyanat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
35602.K2EA 85.6 CHF
35602.K2
Kaliumthiocyanat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1