Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
S25001 S25005
REGES25001EA 37.5 CHF
REGES25001 REGES25005
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II