Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung niedriger Carbonat-Gehalt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Caustic soda
191373MEA
79.1
CHF
191373M
191376P
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung niedriger Carbonat-Gehalt
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Melting Pt: 323 Dichte: 1.15 kg/l Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 3.992 - 4.008 mol/l |
CO₃ (as Na₂CO₃) | Max. 0.2 % |
NIST traceable | Confirmed |