Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
T135.1 T135.2
ROTHT135.1EA 31.1 CHF
ROTHT135.1 ROTHT135.2
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627