Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Caustic soda
K021.1
K021.2
ROTHK021.1EA
28.7
CHF
ROTHK021.1
ROTHK021.2
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Melting Pt: 323 Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 3266 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |