Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Gefahr
REGES21001EA 26.2 CHF
REGES21001 REGES21005 REGES21001LC PFIZS21001
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III