Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Caustic soda
319503-2L 319503-500ML
319503-2LEA 63.83 CHF
319503-2L 319503-500ML
Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: >100 °C (1.013 hPa)
Dichte: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.010 N
Traceable to NIST SRM complying
Vapor Density >1 (vs air)