Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Caustic soda
P710.1 P710.2
ROTHP710.1EA 31.1 CHF
ROTHP710.1 ROTHP710.2
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627