Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
|
Achtung
|
REGES20501EA
25.5
CHF
PFIZS20501
REGES20501
REGES20505
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |