Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35627.K2 35627.M4
35627.K2EA 64.7 CHF
35627.K2 35627.M4
Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3266 MDL No.: MFCD00003548
Formel: NaOH
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III