Natriumhydroxid 0.25 M NaOH (0.25N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Caustic soda
31086-1L
31086-5L-VP
31086-1LEA
81.21
CHF
31086-1L
31086-5L-VP
Natriumhydroxid 0.25 M NaOH (0.25N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa) Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |