Salzsäure 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
1.37312.2500EA 133 CHF
1.37312.2500 1.37312.9025 1.37312.9950
Salzsäure 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,