Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35625.K2 35625.K7 35625.M4
35625.K2EA 73.2 CHF
35625.K2 35625.K7 35625.M4
Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003548
Formel: NaOH
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III