Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) water, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 36.7 CHF
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) water, pure
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Dichte: 1.326 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)