Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: KalihydratÄtzkali
31984.293EA 89.7 CHF
31984.293
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar Bestätigt
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l