Bromwasserstoff 33% w/w acetic acid_glacial, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrogen bromide
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 158 CHF
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Bromwasserstoff 33% w/w acetic acid_glacial, pure
Bromwasserstoff
Formel: HBr
MW: 80.91 g/mol
Siedepunkt: -66.7
Melting Pt: -86
Dichte: 1.42 g/cm³
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm