Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
K018.1 K018.2
ROTHK018.1EA 35.9 CHF
ROTHK018.1 ROTHK018.2
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806