Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Achtung
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 224 CHF
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II