Bromwasserstoff 48% in Wasser, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: BromwasserstoffHydrogenbromid
ACRO123170010EA 97.2 CHF
ACRO123170010 ACRO123170025
Bromwasserstoff 48% in Wasser, rein
Bromwasserstoff
Formel: HBr
MW: 80,91 g/mol
Melting Pt: –11 °C
Dichte: 1,48 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %