Bromwasserstoff 47%
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyms: BromwasserstoffHydrogenbromid
WAKO639-04655EA 0 CHF
WAKO639-04655
Bromwasserstoff 47%
Bromwasserstoff
Formel: HBr
MW: 80,91 g/mol
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II