Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85178.290EA 76.7 CHF
85178.290
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III