Acrylamid 40% in wässriger Lösung
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS
|
Gefahr
|
1138.0500
1138.1000
1138.1006
GRBU1138.0500EA
0
CHF
GRBU1138.0500
GRBU1138.1000
GRBU1138.1006
Acrylamid 40% in wässriger Lösung
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 3426 ADR: 6.1,III |