Acrylamid 40% in wässriger Lösung, Acryl 40™, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Acrylsäureamid2-PropenamidPropensäureamidPropenamid
M121-500MLEA 172 CHF
M121-500ML
Acrylamid 40% in wässriger Lösung, Acryl 40™, Proteomik-Qualität
Acrylamid
VWR offers an extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions, and ready to use solutions for customised polyacrylamide gel electrophoresis of proteins and PAGE of nucleic acids. Our ultra-pure (>99,9%) acrylamide and bis-acrylamide powders provide the flexibility to prepare solutions having concentrations and ratios for all electrophoresis applications. Liquid blends minimise the handling of neurotoxic acrylamide.
  • Manufactured from ultra-pure powders with acrylamide purity >99,9%
  • Convenient, ready to use
  • Eliminates hazardous powdered acrylamide handling
Formel: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Acrylsäure < 0,005%
Leitfähigkeit < 5 umhos
DNasen Keine nachgewiesen
Elektrophorese Entspricht
pH@25°C 6 - 7
Proteasen Keine nachgewiesen
RNasen Keine nachgewiesen