Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09912.0001EA 92.1 CHF
1.09912.0001
Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 103 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material