Schwefelsäure 2.5 M H2SO4 (5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
35348-10L-VP
35348-1L
35348-5L-VP
35348-10L-VPEA
546
CHF
35348-10L-VP
35348-1L
35348-5L-VP
Schwefelsäure 2.5 M H2SO4 (5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Siedepunkt: >100 °C (1.013 hPa) Melting Pt: 10.38 Dichte: 1.180 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 203-755-4 UN: 2796 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.995 - 1.005 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |