Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Achtung
SU21005 SU21001
REGESU21005EA 77.2 CHF
REGESU21005 REGESU21001
Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II