Schwefelsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
REGESU20051EA 20.9 CHF
PFIZSU20051 REGESU20051 REGESU20055
Schwefelsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II