2-Propanol 70% 70 v/v, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
Synonyms:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
1.37040.9025
1.37040.1000
1.37040.9025EA
0
CHF
1.37040.9025
1.37040.1000
2-Propanol 70% 70 v/v, SAFC®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 g/mol Siedepunkt: 82 Melting Pt: -89 Dichte: 0.8…0.92 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 12 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 Merck Index: 13,05228 |