Dimethylamin 40% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22033.1000 8.22033.2500
8.22033.1000EA 31.6 CHF
8.22033.1000 8.22033.2500
Dimethylamin 40% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 °C
Boiling Point 51 - 100 °C
Vapor Pressure 263 hPa (20 °C)
Flash Point -18.5 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 12.3 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O)
Ignition Point 415 °C