Trimethylamin 33% (w/w) 4.2 M in Ethanol, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
270440250 270442500 270440010 270440050 270440010_T 270440050_T 270440250_T 270442500_T
ACRO270440250EA 36.3 CHF
ACRO270440250 ACRO270442500 ACRO270440010 ACRO270440050 270440010_T 270440050_T 270440250_T 270442500_T
Trimethylamin 33% (w/w) 4.2 M in Ethanol, rein
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Siedepunkt: 50 °C
Dichte: 0.75 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 32 to 34 %