Oxalsäure 10% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethandisäure
35617.K2EA 99.5 CHF
35617.K2 35617.K7
Oxalsäure 10% (w/v) in wässriger Lösung
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III