Salzsäure 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
310701.1000EA 56.2 CHF
310701.1000 310701.5000
Salzsäure 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer 3.984 - 4.016 mol/l
NIST traceable Confirmed