Glycolsäure 70% ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025
8.14186.1000EA 63.4 CHF
8.14186.1000 8.14186.9025
Glycolsäure 70% ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Dichte: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material