N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 30% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: SarkosylNatrium-N-lauroylsarkosinatN-Dodecanoyl-N-methylglycin NatriumsalzLauroylsarkosinat
A3457.0500EA 138 CHF
A3457.0500
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 30% in wässriger Lösung
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293,38 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/52/2355252.jpg