N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 10% in wässriger Lösung
Lieferant: EUROCLONE
|
Gefahr
|
Synonyms:
Sarkosyl
, Natrium-N-lauroylsarkosinat
, N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz
, Lauroylsarkosinat
EURLEMR179100EA
0
CHF
EURLEMR179100
EURLEMR179250
EURLEMR179050
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 10% in wässriger Lösung
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa MW: 293,38 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042728 CAS-Nummer: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...