N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 10% in wässriger Lösung
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
EMR178100 EMR178500
EURLEMR178100EA 0 CHF
EURLEMR178100 EURLEMR178500
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 10% in wässriger Lösung
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM