Essigsäure ≥80%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Ethansäure
20119.368EA
141
CHF
20119.368
Essigsäure ≥80%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 78 - 82 % |
Density (20/4) | 1.068 - 1.070 |