Essigsäure 60%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
7329.1 7329.2
ROTH7329.1EA 25.8 CHF
ROTH7329.1 ROTH7329.2
Essigsäure 60%
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM