Essigsäure 50%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethansäure
20123.363EA 155 CHF
20123.363
Essigsäure 50%
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Dichte: 1,06
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 49.5 - 50.5 %