Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
K024.1 K024.2
ROTHK024.1EA 31.8 CHF
ROTHK024.1 ROTHK024.2
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N)
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III