Salzsäure 0.02 mol/l (0.02 N) Volumetric
Lieferant: REAGECON
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20025 H20021
REGEH20025EA 123 CHF
REGEH20025 REGEH20021
Salzsäure 0.02 mol/l (0.02 N) Volumetric
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III