Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
311341.1000EA 40.6 CHF
311341.1000
Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,00998 - 0,01002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt