EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
K714.1 K714.2
ROTHK714.1EA 34.2 CHF
ROTHK714.1 ROTHK714.2
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3