Glutaraldehyd 50% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 89.1 CHF
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Glutaraldehyd 50% (w/w) in Wasser
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 101.5 °C (740 mmHg)
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1.13 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)