Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Ethandisäure
7141.1000EA 74.5 CHF
7141.1000
Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0497 - 0.0503