Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Ethandisäure
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
4665.EA 39.8 CHF
4665.
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0998-0.1002