Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Ethandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09932.0001EA 44 CHF
1.09932.0001
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
pH 1.5 (H2O, 20 °C)