Essigsäure 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethansäure
34255-1LEA 157.12 CHF
34255-1L
Essigsäure 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002